Learn More
AL Glove Systems GSC Isolator Box Gloves
Artikelnummer. 31337501
Click to view available options
Größe:
Large, 9.5
Medium, 8
X-Large, 11
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31337501
Marke: AL Glove Systems 1325049111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
UV-stable and resistant to acids, alkalis, and VHP.
AL Glove Systems GSC Glovebox gloves are made of chlorosulfonated polyethylene (CSM). This material is highly resistant to the effects of oxygen and ozone aging as well as UV radiation. In addition to its good chemical resistance in contact with acids and alkalis, the glove is also temperature resistant up to 120 degrees.
  • Acid- and alkali-resistant
  • Gloves made of CSM are well suited for working with oxidizing products, concentrated nitric acid/hydrochloric acid, ammonia, concentrated alkalis and alcohols
  • UV-stable
  • Good resistance, e.g. in inert gas welding boxes or UV-intensive lighting situations
  • VHP-resistant
  • Especially suitable for insulators disinfected with vaporized hydrogen peroxide (VHP)
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • A Methanol Protection Level 4
  • K Sodium hydroxide 40% Protection Level 6
  • L Sulphuric acid 96% Protection Level 6
  • P Hydrogen peroxide 30% Protection Level 6
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Category III Directive 2016/425 EC Type
Chlorinated No
Farbe Natural White
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material CSM
Produkttyp Dry Box, Isolator Gloves
Größe X-Large, 11
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Dicke (angloamerikanisch) 16 mil
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptic and Sterile Processes, Such as Pharmaceutical Manufacturing, Compounding, and Filling.
Zur Verwendung mit (Geräte) Dry Box, Isolator, RABS
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart Carton
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Temperatur (metrisch) -20°C
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 920 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 10 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 250 mm