Learn More
AL Glove Systems GSC Isolierbox-Handschuhe
Artikelnummer. 31337480
Change view
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Groß, 9.5
Mittel, 8
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Dicke (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stulpe
31337480 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337434 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337403 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337466 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337485 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337402 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337499 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337443 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337474 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337441 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337425 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337433 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337453 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337487 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337511 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337472 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337459 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337506 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337465 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337430 Groß, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337479 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337471 Groß, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337514 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337405 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337477 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337422 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337442 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337410 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337420 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337397 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337408 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337456 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337512 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337435 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337501 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337426 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337449 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337404 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Artikelnummer. 31337480 Lieferant AL Glove Systems Lieferanten-Nr. 1322568111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
UV-stabil und beständig gegen Säuren, Laugen und VHP Die
AL Handschuhsysteme GSC Handschuhkästen bestehen aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM ). Dieses Material ist äußerst beständig gegenüber den Einflüssen der Sauerstoff- und Ozonalterung sowie gegenüber UV-Strahlung. Zusätzlich zu seiner guten chemischen Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen ist der Handschuh auch bis zu 120 Grad temperaturbeständig.
  • Säure- und laugenbeständig
  • Handschuhe aus CSM eignen sich gut für die Arbeit mit oxidierenden Produkten, konzentrierter Salpetersäure/Salzsäure, Ammoniak, konzentrierten Laugen und Alkoholen.
  • UV-stabil
  • Gute Beständigkeit, z. B. in Schutzgasschweißkabinen oder bei intensiver UV-Beleuchtung
  • VHP-beständig
  • Besonders geeignet für Isolatoren, die mit verdampftem Wasserstoffperoxid desinfiziert wurden (VHP )
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Methanolschutzstufe 4
  • Kalium-Natriumhydroxid 40% Schutzstufe 6
  • L Schwefelsäure 96 % Schutzstufe 6
  • P Wasserstoffperoxid 30% Schutzstufe 6
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ
Chlorinated Nein
Farbe Naturweiß
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material CSM
Produkttyp Trockenbox, Isolierhandschuhe
Größe Extragroß, 11
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 24 mil
Dicke (metrisch) 0.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptische und sterile Prozesse, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung, das Mischen und Abfüllen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenbox, Isolator, RABS
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart /Karton
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 9 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 225 mm