Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschutz
- Handschuhe für Trockenboxen und Zubehör
- AL Glove Systems GSC Isolierbox-Handschuhe
AL Glove Systems GSC Isolierbox-Handschuhe
Código de producto. 31337434| Código de producto. | Größe | Länge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stulpe |
|---|---|---|---|---|
| 31337434 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337403 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337466 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337485 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337402 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337499 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337443 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337474 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337441 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337425 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337433 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337453 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337487 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337511 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337472 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337459 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337506 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337465 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337430 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337479 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337471 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337514 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337405 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337477 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337422 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337442 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337410 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337420 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337480 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337397 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337408 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337456 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337512 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337435 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337501 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337426 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337449 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337404 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Descripción
AL Handschuhsysteme GSC Handschuhkästen bestehen aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM ). Dieses Material ist äußerst beständig gegenüber den Einflüssen der Sauerstoff- und Ozonalterung sowie gegenüber UV-Strahlung. Zusätzlich zu seiner guten chemischen Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen ist der Handschuh auch bis zu 120 Grad temperaturbeständig.
- Säure- und laugenbeständig
- Handschuhe aus CSM eignen sich gut für die Arbeit mit oxidierenden Produkten, konzentrierter Salpetersäure/Salzsäure, Ammoniak, konzentrierten Laugen und Alkoholen.
- UV-stabil
- Gute Beständigkeit, z. B. in Schutzgasschweißkabinen oder bei intensiver UV-Beleuchtung
- VHP-beständig
- Besonders geeignet für Isolatoren, die mit verdampftem Wasserstoffperoxid desinfiziert wurden (VHP )
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Methanolschutzstufe 4
- Kalium-Natriumhydroxid 40% Schutzstufe 6
- L Schwefelsäure 96 % Schutzstufe 6
- P Wasserstoffperoxid 30% Schutzstufe 6
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Naturweiß |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | CSM |
| Produkttyp | Trockenbox, Isolierhandschuhe |
| Größe | Mittel, 8 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 248 °F |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 16 Millionen |
| Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische und sterile Prozesse, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung, das Mischen und Abfüllen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenbox, Isolator, RABS |
| Grip Design | Glatt |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Verpackungsart | /Karton |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 32 in. |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 7 in. |
| Durchmesser (metrisch) Stulpe | 180 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.