Learn More
Merck Zubehör für 90 mm-Filterhalter aus Glas
Artikelnummer. p-2429607 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Nicht zutreffend
1 l
4 l
5 l
Typ:
Konischer Bodenbehälter
Schläuche
Standard-Unterflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15824176
Marke: Merck XX1614705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Diese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Glas-Filterhalterkit oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Vollglas-Filterhalterkits und das Millipore MilliSolve-Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Millipore All-glass Filter Holders Kit, Millipore MilliSolve Kit
Material Borosilikatglas
Form Conical Bottom
Typ Konischer Bodenbehälter
Volumen (metrisch) 1 l