Learn More
Merck Zubehör für 90 mm-Filterhalter aus Glas
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Nicht zutreffend
1 l
4 l
5 l
Typ:
Konischer Bodenbehälter
Schläuche
Standard-Unterflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Glas-Filterhalterkit oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Vollglas-Filterhalterkits und das Millipore MilliSolve-Kit.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Millipore All-glass Filter Holders Kit, Millipore MilliSolve Kit |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Conical Bottom |
| Typ | Konischer Bodenbehälter |
| Volumen (metrisch) | 1 l |