Learn More
Griseofulvin, Mikromol™
Artikelnummer. 18013470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18013470 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18013470 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0582.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Griseofulvin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Griseofulvine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H17 Cl O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Griseofulvin
InChI-Formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC-Name (2S,5'R)-7-Chlor-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-en]-1',3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 352.77
Menge 500 mg
Formelmasse 352,0714 g/mol