Learn More
(+)-Griseofulvin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495527 25 g 25 Gramm
11485527 5 g 5 Gramm
11405537 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23521.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126-07-8 | C17H17ClO6 | 352.767 g/mol
Griseofulvin is an antifungal drug. It is used both in animal and in humans, to treat ringworm infections of the skin and nails.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Griseofulvin ist ein Antimykotikum. Wird sowohl bei Tieren als auch beim Menschen zur Behandlung von Ringwurm-Infektionen der Haut und der Nägel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Ethanol, Methanol, Chloroform, DMSO, Tetrachlorethan. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-07-8
Summenformel C17H17ClO6
Molekulargewicht (g/mol) 352.767
MDL-Nummer MFCD00082343
InChI-Schlüssel DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonym griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
IUPAC-Name (2S,5'R)-7-Chlor-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-en]-1',3-dion
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Griseofulvin
Schmelzpunkt 218°C to 220°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 95226
Merck Index 14,4549
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl formamide,ethanol,methanol,chloroform,DMSO,tetrachloroethane. Insoluble in water.
Formelmasse 352.77
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Griseofulvin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Griseofulvin