Learn More
SPEX Certiprep™ Mahlzylinder Geno/Grinder Ceramic
Nützlich zum Mischen von Proben für Extraktionsmethoden wie die Analyse von Pestizidrückständen oder zum Extrahieren von Öl aus Fisch und Meeresfrüchten.
Marke: SPEX Certiprep™ 2185
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Chemisch inert
- Das winkelförmige Ende trägt zur Scherung der Probenmatrix bei, wodurch eine gute Homogenisierung gewährleistet und die Extraktionsraten maximiert werden.
Spezifikation
5 oder 15 ml | |
5/32 x 5/16 Zoll (4 x 8 mm) | |
Pro Probenfläschchen werden zwei Zylinder verwendet | |
100/Beutel |