Learn More
IKA™ X100 Deckel MTC 40.100
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40mL.
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckel |
| Kapazität (metrisch) | 40mL. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 40 ml-Mahlbecher |