Learn More
Greiner Bio-One Winged Safety Blood Collection Set Plus Holder
Artikelnummer. 15166156
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
Länge (metrisch) Schlauch:
19 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Schlauch
15166156 21 G 19 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15166156 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450085
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pre-attached set with holder is a practical, ready-to-use solution that saves time.
  • Sets specially developed for blood collection from patients with difficult vein conditions
  • Provides the necessary protection from the risk of needlestick injury
  • No threading is necessary
  • Sterile blister pack
  • Needle length: 0.75 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Blood Collection Set with Holder
Kanülen-Gauge 21 G
Enthält Safety Needle, Tubing, Pre-Attached Tube Holder
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 0,75 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 7.5 in.
Länge (metrisch) Schlauch 19 cm