Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen für Kapillar-Blutentnahmesystem
Artikelnummer. 12671501
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.8 ml
1 ml
Zusatzstoff:
K3-EDTA
Serumtrennung
Verschlussfarbe:
Gold
Lavendel
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zusatzstoff Verschlussfarbe Packungsgröße
12671501 0.8 ml Serumtrennung Gold 100 Stück
12500127 1 ml K3-EDTA Lavendel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12671501 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450472
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
  • Die Röhrchen verfügen über einen Verschluss, der als Ventil dient, sodass geeignete Kapillare oder Trichter eingesetzt werden können, ohne die Kappe zu entfernen
  • Passen Sie das Röhrchen in ein 13x75 mm-Trägerröhrchen ein, um die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung zu erleichtern
  • Röhrchen mit Gel enthalten eine inerte Barriere am Boden, die sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation und des Transports eine stabile Barriere zwischen dem Gerinnsel/den Zellen und dem Serum/Plasma zu bilden
  • Alle Röhrchen benötigen MiniCollect-Trichter oder ein Kapillarentnahmegerät (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bio-One VACUETTE MiniCollect Blutentnahme-Kapillarröhrchen
Zusatzstoff Serumtrennung
Verschlusstyp Valved Cap
Kapazität (metrisch) 0.8 ml
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Gold
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kleinvolumige Blutentnahme