Learn More
Saint-Gobain CHEMWARE DISH,PETRI CAPACITY 50MM
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
Beschreibung
- Inerte Oberfläche
- Antihaftbeschichtet
- Keine Proteinbindung
- Transparent
- Gleichmäßig flacher Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Typ | Petrischale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für biologische Anwendungen |
| Menge | 1er-Pckg. |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 55 mm |