Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 Beutel x 75 Blatt
6 Beutel x 50 Blatt
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen
- WypAll™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wypall Wischtücher-Nachfüllpackung |
| Länge (angloamerikanisch) | 10.63 Zoll |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.055 in |
| Breite (metrisch) | 23.4 cm |
| Material | Papier |
| Flächengewicht | 3.589 kg (7.91 lbs.) |
| Farbe | Grün |
| Abmessungen (L x B) | 270 x 270 mm |
| Format | Blatt |
| Mehr anzeigen |