Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Artikelnummer. 12635606
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 Beutel x 75 Blatt
6 Beutel x 50 Blatt
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12635606
Marke: Kimberly-Clark™ 7776
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die WypAll™
  • Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen
  • WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wypall Wischtücher-Nachfüllpackung
Länge (angloamerikanisch) 10.63 Zoll
Länge (metrisch) 270 mm
Breite (angloamerikanisch) 7.874 in
Breite (metrisch) 270 mm
Material Papier
Flächengewicht 4.672 kg (10.29 lbs)
Farbe Grün
Abmessungen (L x B) 270 x 270 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Händen, Werkzeugen, Maschinen ohne Seife und Wasser, zum Schutz der Hände, zur Reduzierung der Hauttrockenheit, zur Verbesserung der Hygiene
Verpackungsmenge 6 Beutel x 75 Blatt