Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Artikelnummer. 10760593
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 Beutel x 75 Blatt
6 Beutel x 50 Blatt
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10760593
Marke: Kimberly-Clark™ 7772
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die WypAll™
  • Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen
  • WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wypall Wischtücher-Nachfüllpackung
Länge (angloamerikanisch) 10.63 Zoll
Länge (metrisch) 270 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.055 in
Breite (metrisch) 23.4 cm
Material Papier
Flächengewicht 3.589 kg (7.91 lbs.)
Farbe Grün
Abmessungen (L x B) 270 x 270 mm
Format Blatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Händen, Werkzeugen, Maschinen ohne Seife und Wasser, zum Schutz der Hände, zur Reduzierung der Hauttrockenheit, zur Verbesserung der Hygiene
Verpackungsmenge 6 Beutel x 50 Blatt