Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Artikelnummer. 12379349
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
Gewicht (metrisch):
15,8 g
24.2 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12379349
Marke: Brannan™ 46/303/5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kräftige, gut ablesbare Anzeige der Messwerte. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchende Thermometer mit grüner Alkoholfüllung sind aus gegossenem, nicht gewalztem Glas konstruiert, um eine höhere Bruchsicherheit zu gewährleisten. Mit integrierter Blase und verstärkter Rührspitze.
Liefert lebendige, leicht ablesbare Messergebnisse. Das Brannan™ Initial™ Einstechthermometer mit grüner Spiritusfüllung ist mit einer formlosen, nicht rollbaren Glasvorrichtung ausgestattet, um Bruchschäden zu verhindern. Integrierter Kolben mit verstärkter Rührspitze.
  • Grünes Kerosin ist mit Wasser mischbar
  • Grüne, mischbare Flüssigkeit für leuchtende, leicht ablesbare Messwerte
  • Die nicht rollende Eigenschaft des Geräts aus gegossenem Glas hilft, ein Zerbrechen zu vermeiden
  • Integraler Balg mit verstärkter Rührspitze
  • Wiederverwertbar
  • Ideal für den Gebrauch in der Lehre geeignet
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 300 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Grüner Spiritus
Gewicht (metrisch) 24.2 g
Produkttyp Laborthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) –10 bis 110 ° °C
Genauigkeit ±1,5 bei 35 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm