Learn More
Christeyns™ Green'R Bodenreiniger
Beschreibung
- Verdünnt bei manueller Anwendung oder in einem Scheuermittel
- Umweltfreundliches, pH-neutrales Waschmittel
- Nicht schäumend und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Gewährleistet eine schnelle und effektive Reinigung aller Böden und aller abwaschbaren Oberflächen.
- Geeignet für die regelmäßige Wartung
- Blumiger Duft
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neutrales Reinigungsmittel |
| Color-coded | Nein |
| Form | Konzentrierte Flüssigkeit |
| pH | Neutral |
| Produktlinie | Cleanware |
| Scent | Blumenmuster |
| Sterilität | Unsteril |
| Format | Flasche |
| Menge | 250 x 20 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- GreenR Floors
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide