Beschreibung
- Hergestellt aus grünem Nitrilgummi
- Eine ausgezeichnete Wahl für den Allzweck-Schutz im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Nitril-Kautschuk |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe |
| Menge | 1 Paar |
| Beständig gegen | Säuren, Fette und Lösungsmittel. |