Learn More
Prestige Medical Grüne Dichtung
Artikelnummer. 15805025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1/Packung
2/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15805025 1/Packung 1 Stück
17879578 2/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805025 Lieferant Prestige Medical Lieferanten-Nr. 219500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.38 CHF
    56.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.46 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Grüne Dichtung für 121 °C& 126 °C Modelle.
  • Grüne Dichtung für die °Modelle 121 C und °126 C.
Spezifikation
Produkttyp Grüne Dichtung
Menge 1/Packung