Spezifikation
| Farbe | Weiß bis fast weiß |
| Beschreibung | Grazoprevier |
| CAS | 1350514-68-9 |
| Summenformel | C38 H50 N6 O9 S |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Thermo Scientific |
| Menge | 100 mg |