Learn More
Fisherbrand™ Mikrobiologischer Inkubator mit Schwerkraftkonvektion
Idealer Inkubator für einfache Inkubationsanwendungen und Wärmelagerung
1446.30 CHF - 2827.50 CHF
Spezifikation
Konvektionsart Schwerkraft
Display Digital
Material Stainless steel
Anz. der Einschübe Zwei
Steckertyp UK und EU
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895901 Unterlagen ansehen Fisherbrand™
75 L 1446.30 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
29-10-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
15815911 Unterlagen ansehen Fisherbrand™
117 L 2033.80 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
15835911 Unterlagen ansehen Fisherbrand™
194 L 2827.50 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitale Steuerung
  • Schwerkraftkonvektion
  • Innere Glastür für eine gute Sicht auf die Proben
  • Übertemperaturschutz
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Schnittstelle serienmäßig
  • Stapelbar
  • Einfach zu entfernende Einlegebodenhalterungen und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
  • Zwei Lochblech-Einlegeböden aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten
  • Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
  • CE-Kennzeichnung
Inkubation, Lagerung, Mikrobiologie
Spezifikation
Spezifikation
Schwerkraft
Stainless steel
UK und EU
Umgebungstemperatur + 7 bis 75 °C
Digital
Zwei
230 V, 50/60 Hz
Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung