Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Graphit Vespel™ Ferrulen für Shimadzu
Artikelnummer. 10454302
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.10 bis 0.25 mm
0.32 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10454302 0.10 bis 0.25 mm 10 Stück
10592203 0.32 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10454302 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 0726561
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical Graphite Vespel™ Ferrulen für Shimadzu führen führt zu einer verbesserten Chromatographie für GC-Systeme.
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Typ Graphit Vespel Ferrulen für Säulen mit 0.1-0.25 mm ID, für Shimadzu
Zur Verwendung mit (Geräte) QP5000-II und QP5050
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0.10 bis 0.25 mm