Learn More
Graphitband, quadratisches Gewebe, 0.56 mm (0.022 Zoll) stark, x 100 mm (3.94 Zoll) breit, 99.9 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Graphite tape |
| Namenshinweis | Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide |
| Menge | 25 cm |
| Reinheit (%) | 99.9% |