Learn More
Alfa Aesar™ Graphitstab, pyrolytisch beschichtet, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser x 152 mm (6 Zoll) Länge
Marke:  Alfa Aesar™ 043670.KG
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436545
  • 131.69 CHF / 1 Stück
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Graphite rod
1 pc.
MFCD00144065
Stange
≈0.8g/pc
Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
It is insoluble in water.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation