Learn More
Graphitstab, 3.8 cm (1.5 Zoll) Durchmesser x 61 cm (24 Zoll) Länge, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406555
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15406555 1 Pc. 1 Stück
15416555 5 Pc. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15406555 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043800.KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Stange