Learn More
Graphitstab, 13 cm (5.125 Zoll) Durchmesser x 30.5 cm (12 Zoll) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426545 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15426545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043649.KF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis 13cm (5.125 in.) dia. x 30.5cm (12 in.) long
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99.998%
Physikalische Form Stange