Learn More
Graphitstab, 1.27 cm (0.5 Zoll) Durchmesser x 61 cm (24 in) Länge, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435925 5 Pc. 5 Stück
15425925 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15435925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010134.KJ
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: ca. 130 g/pc
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite
Farbe Grau bis Schwarz
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 5 Pc.
Physikalische Form Stange, 1.27 cm (0.5 Zoll) Durchmesser x 61 cm (24 Zoll) Länge