Learn More
Graphitplatte, harzimprägniert, 6.35 mm (0.25 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406405 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041831.GH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Graphite plate
Namenshinweis Resin impregnated, 6.35mm (0.25 in.) thick
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 100 x 100 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.