Learn More
Graphitplatte, pyrolytisch, 1.27 x 9.98 x 9.98 mm (0.05 x 0.393 x .393 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Graphite plate, pyrolytic |
| Namenshinweis | 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.) |
| MDL-Nummer | MFCD00144065 |
| Menge | 1 Pc. |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |