missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrule aus Graphit
Leckagefreie Systemverbindungen für eine verbesserte Chromatographie für Nicht-MS-Systeme
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0726283
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
- Geringe Emissionen
Spezifikation
6.6 mm | |
1/8 Zoll Anschlüsse | |
Reduktionshülse | |
1.59 mm |
6.4 mm | |
Graphit | |
10/Pckg. |