Learn More
Graphitleitfähiger Klebstoff, wässrig, schwarze Flüssigkeit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
30 g
Packungsgröße:
30 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Graphite conductive adhesive |
| Namenshinweis | Aqueous based |
| Farbe | Schwarz |
| Dichte | 1.16g/cm3 at 20°C |
| Zündpunkt | 455°C (851°F) |
| Geruch | Sweet |
| MDL-Nummer | MFCD01866817 |
| Menge | 30 g |
| Dampfdruck | 23 hPa at 20°C |