Learn More
Graphen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15575886 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15575886 50g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15575886 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453160500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphene
CAS 1034343-98-0
Schmelzpunkt 3650,0 °C
Summenformel Cx
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 50g
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C
IUPAC-Name Methan
Molekulargewicht (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Formelmasse 12.01