Learn More
Granzyme D Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567564
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15872734
  • 604.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Granzyme D is thought to be necessary for target cell lysis in cell-mediated immune responses.
Spezifikation
Spezifikation
Granzyme D
Polyclonal
Unconjugated
Gzmd
CCP5; Ctla5; Ctla-5; Granzyme D; Gzmd
Rabbit
affinity chromatography
RUO
14941
-20°C
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P11033
Gzmd
Synthetic peptide derived from mouse Granzyme B.