missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Granzyme B Antibody (B18.1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-97525CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Granzyme B Monoclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| Granzyme B | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT | |
| Recombinant human granzyme B (aa 7-227). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 3002 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| B18.1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur