Learn More
Granzyme A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Granzyme A
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11288-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11288-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cytolytic T lymphocytes (CTL) and natural killer (NK) cells share the remarkable ability to recognize, bind, and lyse specific target cells. They are thought to protect their host by lysing cells bearing on their surface ′nonself′ antigens, usually peptides or proteins resulting from infection by intracellular pathogens. The protein described here is a T cell- and natural killer cell-specific serine protease that may function as a common component necessary for lysis of target cells by cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells.
Spezifikation
Spezifikation
Granzyme A
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P11032, P12544
14938, 3001
Granzyme A Fusion Protein Ag1818
Primary
-20°C
GZMA
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CTL tryptase, CTLA3, Fragmentin 1, Granzyme 1, Granzyme A, GZMA, H factor, Hanukkah factor, HF, HFSP
Gzma
IgG
Antigen Affinity Chromatography