Learn More
Grant Instruments™ Bath circulator system Grant Optima low temperatur
Click to view available options
Modell:
T100-R4R.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 20 l (R4R) oder 12 l (R5) Optionen Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Stabilität: ±0,05 °C.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Kein Ablauf mit Ventil an der Vorderseite
- Sicher – Wasserfrostschutzthermostat und 27 bar-Hochdruckschalter
- 3 voreingestellte Programme
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Kalibriermöglichkeit für den Anwender für optimale Genauigkeit bei der erforderlichen Betriebstemperatur
- Schutz vor Flüssigkeiten und Überhitzungsschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Digital |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12876 |
| Pumpentyp | Thermostat |
| Temperaturbereich | 0°C bis 100°C |
| Display | Digitale LED |
| Modell | T100-R4R. |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Breite (metrisch) | 305 mm |
| Mehr anzeigen |