Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Thermoschüttler
Artikelnummer. 15123706
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.02 ml
0.05 ml
0.2 ml
1,5 ml
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15123706
Marke: Grant Instruments™ PSC24N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst bis zu 32 Mikroröhrchen oder eine 96-Well Mikrotiterplatte für die PHMT Thermoschüttler-Serie
Zusatz-/Ersatzblock für Thermoschüttler der PHMT-Serie für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
  • PSC18: Für 20 x 0.5 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
  • PSC24: Für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen
  • PSC24N: Für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
  • PSC32: Für 20 x 0.2 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
  • PSC96: Für eine 96-Well PCR-Mikrotiterplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 24 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 100 °C
Typ Block
Temperaturstabilität ±0,1 °C