Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Thermoschüttler
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.02 ml
0.05 ml
0.2 ml
1,5 ml
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zusatz-/Ersatzblock für Thermoschüttler der PHMT-Serie für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
- PSC18: Für 20 x 0.5 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- PSC24: Für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen
- PSC24N: Für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- PSC32: Für 20 x 0.2 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- PSC96: Für eine 96-Well PCR-Mikrotiterplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.05 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 20 x 0,5 ml-Mikroröhrchen plus 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 °C bis 100 °C |
| Typ | Block |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |