Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Ersatzrotoren
Artikelnummer. 15211236
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 x 0,5 ml- und 12 x 0,2 ml-Mikroröhrchen
12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15211236
Marke: Grant Instruments™ R0502
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Mikroröhrchen. Für den Einsatz mit PVC Tisch-Zentrifugen
Für den Einsatz mit PVC Tisch-Zentrifugen
  • Mit Mikroröhrchen
  • R-05-02: Ersatzrotor für 12 x 0.5 und 12 x 0.2 ml-Mikroröhrchen
  • R-15: Ersatzrotor für 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 x 0,5 ml- und 12 x 0,2 ml-Mikroröhrchen