Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Rückseitiges Anschlussstück
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12mm ID Schlauch für Umlaufkühler
17mm ID Schlauch für Umlaufkühler
19 mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser
- Für die Verwendung mit Umlaufkühlern der RC High Precision Reihe
- Paarweise Lieferung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 17mm ID Schlauch für Umlaufkühler |
| Typ | Anschlussarmatur Rückseite |