Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Rückseitiges Anschlussstück
Artikelnummer. 12787759
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12mm ID Schlauch für Umlaufkühler
17mm ID Schlauch für Umlaufkühler
19 mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12787759
Marke: Grant Instruments™ RC HF12
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser. Die hinteren Anschlussarmaturen für die Hochpräzisions-Rückkühler der RC-Serie werden paarweise geliefert.
  • Passend für Schläuche mit 9, 12 oder 17 mm Innendurchmesser
  • Für die Verwendung mit Umlaufkühlern der RC High Precision Reihe
  • Paarweise Lieferung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 12mm ID Schlauch für Umlaufkühler
Typ Anschlussarmatur Rückseite