Learn More
BD Gram-Kristallviolett
Artikelnummer. 11788193
Click to view available options
Menge:
1 Gallone (3,8 l)
4 x 250 ml
Packungsgröße:
1 Liter
3.80 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11788193
Marke: BD 212526
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Kann als Ersatzreagenz für die BD™ Gram Stain Kits verwendet werden. BD™ Gram Kristallviolett wird als primäre Färbung in einem Gram-Färbeverfahren in 4 Schritten verwendet. Erhältlich in 250 ml-Lösungsflaschen für den direkten Gebrauch oder in Gallonenbehältern für die Lagerung großer Mengen.
Gram-Färbereagenzien dienen zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen bzw. Präparaten nach dem Gram-Differentialfärbungsverfahren.
  • Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich und enthalten ein kompaktes Tablett für die Aufbewahrung der 250 ml-Reagenzflaschen.
  • Bruchsichere Flaschen besitzen nicht tropfende, selbstreinigende Keep Clean-Kappenausgüsse, die die Durchflussregulierung erleichtern und Flecken sowie verschüttete Flüssigkeiten verhindern.
  • Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit vier 250 ml-Flaschen oder einzelnen Flaschen mit je 1 Gallone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kristallviolett
Menge 1 Gallone (3,8 l)
Zertifizierung/Konformität CE
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode
Farbe Violett
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Verpackungsart Großbehälter
Färbemitteltyp Kristallviolett