Learn More
BD Gram-Kristallviolett
Click to view available options
Menge:
1 Gallone (3,8 l)
4 x 250 ml
Packungsgröße:
1 Liter
3.80 Liter
Beschreibung
Gram-Färbereagenzien dienen zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen bzw. Präparaten nach dem Gram-Differentialfärbungsverfahren.
- Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich und enthalten ein kompaktes Tablett für die Aufbewahrung der 250 ml-Reagenzflaschen.
- Bruchsichere Flaschen besitzen nicht tropfende, selbstreinigende Keep Clean-Kappenausgüsse, die die Durchflussregulierung erleichtern und Flecken sowie verschüttete Flüssigkeiten verhindern.
- Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit vier 250 ml-Flaschen oder einzelnen Flaschen mit je 1 Gallone
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kristallviolett |
| Menge | 4 x 250 ml |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode |
| Farbe | Violett |
| Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
| Verpackungsart | Reagenzflasche für den direkten Gebrauch |
| Färbemitteltyp | Kristallviolett |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3