Learn More
GRAF Antibody (SR1016), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
407.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Antigen GRAF
Klon SR1016
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18637594
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22504-100ul
100 μg
540.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18607704
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22504-50ul
50 μg
407.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GRAF Monoclonal antibody specifically detects GRAF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
GRAF
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ42530, GRAFGTPase regulator associated with focal adhesion kinase pp125(FAK), KIAA0621rho GTPase-activating protein 26, Oligophrenin-1-like protein, OPHN1L1, OPHN1LGTPase regulator associated with focal adhesion kinase, Rho GTPase activating protein 26, Rho-type GTPase-activating protein 26
A synthesized peptide derived from human GRAF (Uniprot #: Q9UNA1)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1016
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
23092
IgG
Affinity purified