Learn More
Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
Artikelnummer. 31924086
Ansicht ändern
Click to view available options
Saugvolumen (metrisch):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Länge (metrisch):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Verpackungsart:
10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Packungsgröße:
2500 Stück
400 Stück
500 Stück
5000 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Saugvolumen (metrisch) Länge (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923684 3.5 mL 148 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923007 3.2 mL 155 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31922810 3.2 mL 155 mm 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. 400 Stück
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923622 0.9 mL 115 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. 500 Stück
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31924070 3.4 mL 150 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31923737 3.4 mL 145 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923874 1.8 mL 155 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. 500 Stück
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923632 2.2 mL 140 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923009 3.4 mL 145 mm 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. 400 Stück
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs. 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 31924086 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 137030
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Graduated transfer pipets are designed for measurements, these pipets feature molded-in graduation marks that will never fade or wash off.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifications
Autoklavierbar Not Autoclavable
Saugvolumen (metrisch) 3.4 mL
Kalibriert No
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Tropfen/ml 24
Skala Yes
Graduierungen 1 mL
Länge (angloamerikanisch) 5.7 in.
Verpackungsart 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Farbe Natural
Volumen (metrisch) 5 mL
Länge (metrisch) 145 mm
Typ Graduated Transfer Pipet
Einwegprodukt Single-use