Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Artikelnummer. p-200009509 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
15 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17962052
Marke: Sampling Systems™ 8008P25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polypropylene
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität FDA
Scale Gegossene Skala
Modell Niedrig