Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
15 Stück
40 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Graduated | Yes |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Scale | Gegossene Skala |
| Modell | Niedrig |