Learn More
Kartell SpA Graduierte Runde Krüge
Artikelnummer. 10564851
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10564851 3 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10564851 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0115900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00 CHF
    8.06 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.94 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messkrüge, Kurzform
Autoklavierbar, sehr lichtdurchlässig, insbesondere wenn sie mit Flüssigkeiten gefüllt sind. Dauerhaft geformte Abschlüsse. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Kein Tropf-Ausguss. Daumengriff am Griff.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 L
Farbe Klar
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 101,44 oz.
Form Runder Krug
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Messkanne mit Graduierung