Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten blauen Graduierungen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Graduierungen:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Beschreibung
- PP, hochtransparent
- Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
- Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
- Bruchsicher
- Justiert auf “In”
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Kategorie B DIN 12681/ISO 6706 |
| Umfang | Geprägt |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Enthält | Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Rund |
| Skalenfarbe | Blue |
| Base Type | Hexagonal |
| Show More |