Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten blauen Graduierungen
Artikelnummer. 10738954 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10738954
Marke: Buerkle™ 75030250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680 (Glas)/ISO 6706, mit sechseckigem Sockel. Zur Verwendung in Laboren, durch Chemiker, in Werkstätten, bei Außeneinsätzen und überall dort, wo volumetrische Messungen während der Produktion durchgeführt werden müssen.
  • PP, hochtransparent
  • Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
  • Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
  • Bruchsicher
  • Justiert auf “In”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Kategorie B DIN 12681/ISO 6706
Umfang Geprägt
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Enthält Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
Menge 6/Packung
Graduierungen 2 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Messzylinder